Learn More
Penicilina G, sal de potasio, al 99,9 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
10 mU
100 mU
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Penicillin G potassium salt |
Tipo | Penicillin G Potassium Salt |
Nombre de nota | Potency: 1500-1700 u/mg |
Forma física | Polvo |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.999 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.5 |
Color | Blanco |
Cantidad | 100 mU |