Learn More
Penicilina G, sal de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466059
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 15466059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63901.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana.
Penicillin G potassium salt is used as a cell culture additive as an antibiotics. Use to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de potasio de penicilina G se utiliza como aditivo antibiótico para cultivo celular. Se utiliza para inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana mediante la inhibición del revestimiento cruzado de la cadena de peptidoglucano de la pared celular. Este es el fármaco de elección para estreptococos de los grupos A, B, C y G, estreptococos del grupo D no enterocócicos, estreptococos del grupo viridans y estafilococos que no producen penicilinasa. La sal de potasio se ha utilizado para estudiar los murosomas de estafilococos y la lisis inducida por penicilina de Streptococcus mutans.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml), metanol, etanol (escasamente) y alcohol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-98-4
Fórmula molecular C33H36ClKN4O4S2
Peso molecular (g/mol) 691.34
Número MDL MFCD00036193
Clave InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Sinónimo Benzylpenicillin potassium salt; Potassium benzylpenicillinate
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Nombre IUPAC potasio [3-(2-cloro-10H-fenotiazina-10-il)propyl]dimetilamina (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-(2-fenilacetamido)-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G potassium salt
Tipo Penicillin G Potassium Salt
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 3832841
Índice Merck 14,7094
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.48