Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicilina G, sal sódica, 98 %
Código de producto. p-7077573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15525166
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455690010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Penicillin G sodium salt, CAS # 69-57-8, also called benzylpenicillin, is a β-lactam antibiotic active against gram-positive and gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
  • Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
  • Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
  • It can also be used to prevent infection in research animals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-57-8
Fórmula molecular C16H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 356.372
Clave InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Nombre IUPAC Sodio;(2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin G sodium salt
Tipo Penicillin G Sodium Salt
pH 5.0 to 7.5
Espectro infrarrojo Authentic
Rotación específica +293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.37
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.