Learn More
MP Biomedicals™ Penicilina-estreptomicina (5000 UI/ml, 5 mg/ml)
Solución antibiótica doble. Concentración: Penicilina 5000 UI/ml, estreptomicina 5 mg/ml
Marca: MP Biomedicals™ 091670049
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los antibióticos penicilina y estreptomicina se usan para impedir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas.Especificaciones
Penicilina-estreptomicina | |
100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Penicillin-Streptomycin
Avvertenza
- Peligro
Categoria di pericolo
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consigli di prudenza
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contém: Penicillin G potassium salt
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.