Learn More
Penicilina V, sal de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424819
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. 15424819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62442.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana.
Penicillin V Potassium bactericidal against penicillin-susceptible microorganisms during the stage of active multiplication. It inhibits biosynthesis of cell-wall mucopeptide. It is used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de potasio de penicilina V es un bactericida contra microorganismos susceptibles a la penicilina durante la etapa de multiplicación activa. Inhibe la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular. Se utiliza para tratar o evitar infecciones que se ha demostrado o se sospecha que están causadas por bacterias.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-98-9
Fórmula molecular C16H17KN2O5S
Peso molecular (g/mol) 388.48
Número MDL MFCD00051771
Clave InChI HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Sinónimo Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
PubChem CID 131673927
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; hidrógeno molecular; potasio
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillin V potassium salt
Tipo Penicillin V Potassium Salt
Forma física Polvo
Punto de fusión 197°C to 202°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 3899451
Índice Merck 14,7100
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.48
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin V potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Penicillin VK