Learn More
Ácido pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pentadecanoico es un lípido que se utiliza en la investigación proteómica. También se utiliza como biomarcador para la ingestión dietética de leche. Se puede etiquetar como biomarcador para el metabolismo de los ácidos grasos miocárdicos en estudios de isquemia/reperfusión. Fuente de energía in vivo.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
El ácido pentadecanoico es un lípido que se utiliza en la investigación proteómica. También se utiliza como biomarcador para la ingestión dietética de leche. Se puede etiquetar como biomarcador para el metabolismo de los ácidos grasos miocárdicos en estudios de isquemia/reperfusión. Fuente de energía in vivo.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentadecanoic acid |
Punto de fusión | 51°C to 54°C |
Punto de ebullición | 257°C (100 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)13CO2H |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1773831 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.4 |
Porcentaje de pureza | 99% |