Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de alquilación de bromuro de pentafluorobencilo (PFBBr)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga derivados de ácidos carboxílicos, fenoles y sulfonamidas para el análisis de GC con detección de captura de electrones (ECD) mediante el reactivo de alquilación de bromuro de pentafluorobencilo (PFBBr) Thermo Scientific™. Los tiempos de reacción son rápidos (∼20 minutos). Los derivados son muy sensibles a EC por lo que resultan muy útiles en determinaciones de bajos niveles de ácidos grasos El PFBBr se ha usado para el análisis de trazas de compuestos orgánicos en asfaltos y como técnica de identificación de contaminantes de asfalto en aguas superficiales.
- Rápidos tiempos de reacción para la técnica de extracción-alquilación: ∽20 minutos
- Los derivados son muy sensibles a EC por lo que resultan muy útiles en determinaciones de bajos niveles de ácidos grasos
- Análisis de trazas orgánicas en asfalto
Recomendada para:
Análisis de trazas orgánicas en asfalto
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Riesgos | Corrosivo |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Componentes estándar | Alfa-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotolueno |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Cantidad | 5 g |
Seguridad y manipulación
- Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene