Learn More
1-Metil-1H-indol-7-carboxilato pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10576914 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10174104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10576914
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66926CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 941716-96-7
Fórmula molecular C16H8F5NO2
Peso molecular (g/mol) 341.24
Número MDL MFCD09879962
Clave InChI UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229744
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 1-metilindol-7-carboxilato
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.23
Porcentaje de pureza 97%