Learn More
Pentamilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11396816 5 g 5 g
15408829 25 g 25 g
11306826 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11396816
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04163.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-12-9 | C11H16 | 148.249 g/mol
Pentamethylbenzene is used to prepare a mixture of nitropentamethylbenzene and 2,3,4,5-tetramethylbenzyl nitrate1. It was also used to prepare propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentametilbenceno se utiliza para preparar una mezcla de nitrometinetilbenceno y nitrato de 2,3,4,5-tetrametilbencilo1. También se usó para preparar propeno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-12-9
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.249
Número MDL MFCD00008522
Clave InChI BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylbenzene, benzene, pentamethyl, pentamethylbenzol, benzene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, pentamethyl phenyl, acmc-1bkt8, ksc492e3d, 1,3,4,5-pentamethylbenzene, pentamethylbenzene 5g
PubChem CID 12784
ChEBI CHEBI:38998
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentamethylbenzene
Punto de fusión 50°C to 51°C
Densidad 0.917
Punto de ebullición 231°C to 232°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Beilstein 1905349
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 99%