Learn More
Dímero de cloruro de (pentametilciclopentadienil)iridio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701804
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12354-84-6
Fórmula molecular C20H30Cl4Ir2
Peso molecular (g/mol) 796.73
Número MDL MFCD00075435
Clave InChI MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
PubChem CID 76030743
Nombre IUPAC iridio(3+);1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno;tetracloruro
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Ir)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7226
Formula Weight (peso de la fórmula) 796.73
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.