Learn More
Pentan-3-ona, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11463673 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. 11463673
Marca: Fisher Chemical P/1100/07
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 96-22-0
Punto de fusión -40°C
Color Incolora
pH 6.2
Punto de ebullición 100°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H10O
Número MDL MFCD00009320
Cantidad 250 mL
Sinónimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
Clave InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)CC
Nombre IUPAC pentan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 86.13
PubChem CID 7288
Densidad del vapor 3
ChEBI CHEBI:67886
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentan-3-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.