Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15634230
6 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-66-0
Fórmula molecular C5H12
Peso molecular (g/mol) 72.15
Número MDL MFCD00009498
Clave InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nombre IUPAC pentano
SMILES CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentane
Densidad 0.626g/mL at 25°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.083
Temperatura de inflamación −49°C (−56.2°F)
Punto de ignición 500°F
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH3
Número UN UN1265
Beilstein 969132
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado CHROMASOLV™
Título del producto
Pentane, CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™ >