Learn More
Pentano, para análisis de residuos, Distol™, ≈ 95 % N-pentano
Código de producto. 10725341
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
CAS 109-66-0
Fórmula molecular C5H12
Peso molecular (g/mol) 72.15
Número MDL MFCD00009498
Clave InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nombre IUPAC pentano
SMILES CCCCC
Especificaciones
Punto de fusión -130°C
Punto de ebullición 36°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 573mbar at 20°C
Viscosidad 0.25 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Pentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Título del producto
Pentano, para análisis de residuos, Distol™, ≈ 95 % N-pentano >