Learn More
Solución de pentanoclor, Honeywell Fluka™
100 μg/ml en acetonitrilo, patrón analítico, material de referencia
Marca: Honeywell Fluka R1362-2ML
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
2307-68-8, 75-05-8 | |
2 mL | |
82°C | |
HERBICIDAS |
Frasco de vidrio | |
Estándar analítico | |
6°C | |
Líquido |