Descripción
Utilice el cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo con las columnas para UHPLC doblesnanoViper™ PepMap™ Neo o las columnas para UHPLC EASY-Spray™ PepMap™ Neo para filtrar impurezas de las muestras de la identificación de péptidos. Conecte el cartucho de trampa al sistema de HPLC con el soporte de cartucho de trampa Thermo Scientific PepMap Neo, los tubos de PEEK y los accesorios &nanoViper (números de catálogo: 174501 y 174502).
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho de trampa |
| Diámetro (métrico) | 300 μm |
| Para utilizar con | Soporte de cartucho de trampa PepMap™ Neo Nano con tubos de PEEK y accesorios nanoViper™ (número de referencia 174502) |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Presión máxima | 22 000 psi (1500 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 450 m2/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Mostrar más |