Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo
Código de producto. 10249370
500 g
Click to view available options
Cantidad:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
La pepsina de la mucosa gástrica porcina, n.° de CAS 9001-75-6, es una peptidasa que se utiliza comúnmente en la digestión enzimática de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La pepsina es una endopeptidasa que digiere proteínas mediante la hidrolisis de los enlaces peptídicos
  • Es la forma activa del pepsinógeno, que se produce en las células principales de la mucosa gástrica
Aplicaciones
  • La pepsina se usa comúnmente para producir fragmentos de F(ab’)2 a partir de anticuerpos
  • Se ha utilizado junto con otras enzimas para demostrar los efectos de la fijación y la digestión enzimática en ensayos inmunohistoquímicos, utilizando tejido incluido en parafina
  • Se puede utilizar en la hidrólisis de muestras de cuello uterino secas en ratones
  • Se ha utilizado en la digestión de la gliadina de trigo crudo
  • Se ha utilizado para estimular la digestión gástrica in vitro de bacalao cocido, masa de cacao y fibra dietética
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9001-75-6
Spécification
Cantidad 500 g
Tipo de producto Pepsina
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis