Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo Código de producto.: 12357123
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo
Código de producto. 12357123
20 g
Click to view available options
Cantidad:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Código de producto. 12357123
Marca: Thermo Scientific Chemicals 417070200
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solicitar formato a granel o personalizado
La pepsina de la mucosa gástrica porcina, n.° de CAS 9001-75-6, es una peptidasa que se utiliza comúnmente en la digestión enzimática de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La pepsina es una endopeptidasa que digiere proteínas mediante la hidrolisis de los enlaces peptídicos
  • Es la forma activa del pepsinógeno, que se produce en las células principales de la mucosa gástrica
Aplicaciones
  • La pepsina se usa comúnmente para producir fragmentos de F(ab’)2 a partir de anticuerpos
  • Se ha utilizado junto con otras enzimas para demostrar los efectos de la fijación y la digestión enzimática en ensayos inmunohistoquímicos, utilizando tejido incluido en parafina
  • Se puede utilizar en la hidrólisis de muestras de cuello uterino secas en ratones
  • Se ha utilizado en la digestión de la gliadina de trigo crudo
  • Se ha utilizado para estimular la digestión gástrica in vitro de bacalao cocido, masa de cacao y fibra dietética
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-75-6
Especificaciones
Cantidad 20 g
Tipo de producto Pepsina
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pepsin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pepsin A
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo >