Learn More
Pepsina, extra puro, polvo, SLR, Fisher Chemical
Enzima que descompone las proteínas en péptidos más pequeños.
Marca: Fisher Chemical P/1120/46
24.54 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9001-75-6 Peso : 0.02500kg
Descripción
Enzima que descompone las proteínas en péptidos más pequeños.
Proteolitic activity BPC: 2500 - 3000 (Based on the British Pharmaceutical Codex 1959 (BPC) for the pepsin proteolytic activity report. Dissolves not less than 2500 times its weight of coagulated egg albumin.Especificaciones
25 g | |
Pepsin | |
Powder |
Seguridad y manipulación
- Pepsin
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.