Learn More
Pepstatina A, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Descripción
La pepstatina A es un inhibidor de la pepsina, la renina, la catepsina D y otras proteasas ácidas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pepstatin A |
Punto de fusión | 235°C |
Color | Blanco |
Intervalo de fusión | 230° to 240°C |
Espectro infrarrojo | Conforme a referencia |
Envase | Vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Índice Merck | 15, 7260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 685.9 |
Forma física | Polvo/Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Pepstatin A