Learn More
Peramivir trihydrate, MedChemExpress
Código de producto. p-200100162
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16459787
Marca: Medchem Express HY17015
MedChemExpress Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate;BCX-1812 trihydrate) is a highly potent, selective and orally active influenza virus neuraminidase (NA) inhibitor, with IC50 values ranging from 0.9 to 4.3 nM for nine NA subtypes.
Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peramivir trihydrate
Forma física Powder
CAS 1041434-82-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H34N4O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo RWJ 270201 trihydrate BCX 1812 trihydrate
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (13.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@H]1[C@]([C@H](C(CC)CC)NC(C)=O)([H])[C@H](NC(N)=N)C[C@@H]1C(O)=O.[H]O.[H]O.[H]O
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.