missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peramivir trihydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16457268
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457268

Marca: Medchem Express HY17015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate;BCX-1812 trihydrate) is a highly potent, selective and orally active influenza virus neuraminidase (NA) inhibitor, with IC50 values ranging from 0.9 to 4.3 nM for nine NA subtypes.

Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Peramivir trihydrate
Forma física Powder
CAS 1041434-82-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H34N4O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo RWJ 270201 trihydrate BCX 1812 trihydrate
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (13.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@H]1[C@]([C@H](C(CC)CC)NC(C)=O)([H])[C@H](NC(N)=N)C[C@@H]1C(O)=O.[H]O.[H]O.[H]O
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado