Learn More
Ácido perclórico, 0,1 N en solución estandarizada de ácido acético, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11363717
Ácido perclórico, 0,1 N en solución estandarizada de ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363717
1 l
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 L
Código de producto. 11363717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035608.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Perchloric acid, 0.1N in acetic acid standardized solution is used in volumetric analysis. It is useful for its super acid properties and it is also used as an etchant for certain metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Aspecto Líquido incoloro
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
Color Incolora
Punto de fusión de 16,6 °C
Olor Punzante
Presión de vapor 16 hPa (17 mm Hg) a 20 °C
Temperatura de inflamación de 39 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Número UN 2920
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP16L516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/03/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
Número de loteN14L502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
Número de lote62500064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
Número de loteZ27K501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
Número de loteX29K504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Catalog Number035608.K7,035608.K2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid, 0.1N in Acetic Acid Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, Perchloric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido perclórico, 0,1 N en solución estandarizada de ácido acético, Thermo Scientific Chemicals >