Learn More
Perchloric Acid, 60%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Especificaciones
Especificaciones
pH | 0,1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de -18 °C |
Punto de ebullición | de 203 °C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Presión de vapor | 6,8 mm Hg 25 |
Cantidad | 500mL. |
Viscosidad | 3,5 mPaS a 20 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Perchloric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Perchloric Acid, 60%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido