Learn More
Ácido perclórico, puro, solución de 0,1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
142.71€ - 289.44€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Color Incolora
Nombre de nota 0.1 M Solution in Acetic Acid
CAS 7601-90-3, 64-19-7
Densidad 1.0600 g/ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10215371
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
348630010
1 l Frasco de plástico
142.71€
1 litro
10043213
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
348630025
2,5 l Frasco de plástico
289.44€
2.50 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
Perchloric acid
0.1 M Solution in Acetic Acid
1.0600 g/ml
1,06
ClHO4
MFCD00011325
01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
ácido perclórico
24247
100.46
Incolora
7601-90-3, 64-19-7
Frasco de plástico
40 °C
Líquido
2920
15, 7267
Solubilidad en agua: insoluble.
O[Cl](=O)(=O)=O
100.45
CHEBI:29221
Pure
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Líquido y vapores inflamables.
Declaración de GHS P:
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.
Llevar gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN: Haga que la persona salga al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
Nombre del producto
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.