Learn More
Ácido perclórico, TraceSELECT™ Ultra, del 67 al 72 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Perchloric Acid |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de -18 °C |
Punto de ebullición | de 203 °C |
Densidad | 1,66 g/cm3 |
Envase | Frasco de polietileno |
Temperatura de inflamación | 113 °C (235,4 °F) |
Cantidad | 500mL. |
Fórmula lineal | HClO4 |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Perchloric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Perchloric acid
Título del producto
Ácido perclórico, TraceSELECT™ Ultra, del 67 al 72 %, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido