Learn More
Liebherr™ Perfection Upright Fridge/Freezer for Scientific Use
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge/freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ upright lab fridge/Ffeezer is fully-equipped for lab applications with Liebherr™ build-quality you can rely on. EN 60068-3 temperature mapping and integrated WiFi/LAN interface.
4370.00€ - 4590.00€
Especificaciones
Tipo | Combination Refrigerator Freezers |
---|---|
Capacity (Metric) Freezer | 112 L |
Intervalo de temperatura (congelador) | De -9 °C a -30 °C |
Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 3 °C a 16 °C |
Estabilidad de la temperatura | Fridge: ± 2 K, Freezer: ± 5 K |
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30002894
|
Liebherr™
SCFVH4002 |
272 L |
4370.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30002896
|
Liebherr™
SCFVH4032 |
284 L |
4590.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Upright lab fridge-freezer, reach-in.
- 1-section, width 600 mm
- Fan-assisted refrigeration
- Freezer section: NoFrost with automatic defrost
- Freezer drawers: easy product handling, maximum energy efficiency and minimum temperature fluctuation
- Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display, and 0.1°C resolution with password keypad lock.
- Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port.
- Access port for external sensors, additional safety thermostat.
- Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
- Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
Especificaciones
Combination Refrigerator Freezers | |
De -9 °C a -30 °C | |
Fridge: ± 2 K, Freezer: ± 5 K | |
3 Freezer Drawers | |
CFC-free | |
Wireless | |
R 600a | |
Powder-coated Steel | |
Upright | |
Blanco | |
LED | |
CEE 7/7 | |
50 Hz |
112 L | |
De 3 °C a 16 °C | |
2 (2 compartments) | |
4 | |
Cycle (Refrigerator), Automatic (Freezer) | |
Sí | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
2,0 A | |
220/240 V |