Learn More
Perfluoro (2-metil-2-penteno), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418327
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1584-03-8
Fórmula molecular C6F12
Peso molecular (g/mol) 300.047
Número MDL MFCD00015724
Clave InChI FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
PubChem CID 74105
Nombre IUPAC 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-(trifluorometil)pent-2-eno
SMILES C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(2-methyl-2-pentene)
Densidad 1.62
Punto de ebullición 48°C to 54°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Índice de refracción ca. 1.3
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Porcentaje de pureza 97%