Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación de anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Componentes estándar:
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico
Anhídrido de ácido trifluoroacético
Cantidad:
25 g
100 g
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
paquete de 10
Descripción
Prepare derivados de fluoracilo para técnicas de cromatografía de gases/espectrometría de masa (GC/MS), ionización de llama y detección por captura de electrones con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™. Estos reactivos reaccionan fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas.
- Se usan para preparar derivados de fluroacilo para GC/MS
- Producen derivados estables volátiles para las técnicas FID y ECD
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC/MS |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 100 g |
| Componentes estándar | Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |