Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación de anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA)
Código de producto. 11597740 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Componentes estándar:
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico
Anhídrido de ácido trifluoroacético
Cantidad:
25 g
100 g
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Componentes estándar Cantidad unitSize
11597740 Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico 25 g cada uno
11557740 Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico 100 g cada uno
11567740 Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico 25 g cada uno
11772247 Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico 10 x 1 mL paquete de 10
11587740 Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico 100 g cada uno
11507750 Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico 10 x 1 mL 10 ml
11517800 Anhídrido de ácido trifluoroacético 100 g cada uno
7 options
Código de producto. 11597740
Marca: Thermo Scientific™ TS65192
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prepare derivados de fluoracilo estables y volátiles para GC/MS con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™.
Prepare derivados de fluoracilo para técnicas de cromatografía de gases/espectrometría de masa (GC/MS), ionización de llama y detección por captura de electrones con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™. Estos reactivos reaccionan fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas.
  • Se usan para preparar derivados de fluroacilo para GC/MS
  • Producen derivados estables volátiles para las técnicas FID y ECD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC/MS
Riesgos Corrosivo
Almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 25 g
Componentes estándar Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico
Concentración estándar Del 98 al 100%