Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación de anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Componentes estándar:
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico
Anhídrido de ácido trifluoroacético
Cantidad:
25 g
100 g
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
paquete de 10
Descripción
Prepare derivados de fluoracilo para técnicas de cromatografía de gases/espectrometría de masa (GC/MS), ionización de llama y detección por captura de electrones con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™. Estos reactivos reaccionan fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas.
- Se usan para preparar derivados de fluroacilo para GC/MS
- Producen derivados estables volátiles para las técnicas FID y ECD
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC/MS |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Componentes estándar | Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Perfluoro Acid Anhydrides
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: heptafluorobutyric