Learn More
Perfluoro(alilbenceno), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Perfluoro(allylbenzene) is used as a pharmaceutical intermediate and as a chemical in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluoro(alilbenceno) se utiliza como intermediario farmacéutico y como sustancia química en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos del amoníaco y de agentes oxidantes fuertes.
El perfluoro(alilbenceno) se utiliza como intermediario farmacéutico y como sustancia química en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos del amoníaco y de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Perfluoro(allylbenzene) |
Densidad | 1.708 |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |