Learn More
BINDER™ Bandeja perforada
Bandeja perforada - Acero inoxidable
Marca: BINDER™ 8012-1996
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estante
- Perforada
- Fabricada de acero inoxidable
Especificaciones
Estante, perforado: acero inoxidable, dividido, para puerta interior dividida | |
Acero inoxidable | |
CB 260 (E7) | |
2.03 ft. | |
1.67 ft. | |
1.97 in. | |
4.6 Kg | |
4.2 kg |
Cámaras BINDER CB260, CB-S260 | |
Estantería dividida CB 260 (E7) | |
620x510x50 mm | |
620 mm | |
510 mm | |
50 mm | |
9.26 lb. |