Learn More
Liebherr™ Performance Upright Fridge/Freezer for Professional Use
Secure, long-lasting and energy-efficient fridge/freezer storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Fridge/Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr™ build-quality you can rely on.
2420.00€ - 2730.00€
Especificaciones
Tipo | Foodservice Range |
---|---|
Capacity (Metric) Freezer | 187 L |
Capacity (Metric) Refrigerator | 267 L |
Intervalo de temperatura (congelador) | De -9 °C a -26 °C |
Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 1 °C a 15 °C |
Código de producto | Marca | Acabado exterior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Acabado exterior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30002895
|
Liebherr™
FCFCVG4002 |
Acero inoxidable |
2730.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30002899
|
Liebherr™
FCFVG4002 |
Powder-coated Steel |
2420.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Professional upright fridge/freezer for general purpose storage.
- Reach-in
- 1-section
- Width: 600 mm
- Climate class (energy directive): 5
- Fridge section with fan-assisted refrigeration.
- Freezer section with SmartFrost static cooling system (manual defrost)
- 4 adjustable wire shelves, 3 transparent freezer drawers.
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options.
- Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
Especificaciones
Foodservice Range | |
267 L | |
De 1 °C a 15 °C | |
Self-closing | |
4 | |
Automática (refrigerador), manual (congelador) | |
R 290 | |
Upright | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
CEE 7/7 | |
50 Hz |
187 L | |
De -9 °C a -26 °C | |
Fridge: ± 3 K, Freezer: ± 5 K | |
2 (2 compartments) | |
CFC-free | |
SmartCoolingHub | |
ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold | |
80 mm/100 mm Castors Optional | |
2,0 A | |
220/240 V |