Learn More
Contec™ PeridoxRTU
BIOPHARMA
Código de producto. p-7217327 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,9 L
3,78 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17241502 0,9 L paquete de 6
17251502 3,78 L paquete de 4
2 options
Código de producto. 17241502
missing translation for 'mfr': Contec™ FBC0902PX
PeridoxRTU es una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peracético.
  • Contec PeridoxRTU es un esporicida autorizado por la EPA y BPR que logra una reducción log 3 contra esporas bacterianas y fúngicas en menos de 3 minutos
  • Contec PeridoxRTU, una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peracético, se suministra lista para usar y es eficaz contra bacterias, hongos, moho y esporas
  • La formulación patentada de PeridoxRTU contiene surfactantes para la eficacia de la limpieza junto con inhibidores de corrosión para la protección de la superficie
  • PeridoxRTU se puede utilizar para limpiar y desinfectar superficies sin daños ni pérdida de funcionalidad
  • Contec PeridoxRTU se filtra y se llena en un entorno controlado
  • El producto estéril se suministra estéril validado con un nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Suministrado con bolsas dobles o individuales; el producto está diseñado para facilitar su entrada en salas limpias farmacéuticas
  • Disponible como frasco de 0,9 l con tapón de empuje/extracción para zonas pequeñas o en recipientes con tapón de 3,78 l para la saturación de recambios de fregona o cuando se requieren volúmenes más grandes
  • La química hiperactiva patentada hace que actúe rápidamente para ahorrar tiempo en la biodescontaminación
  • La versión estéril validada hace que sea adecuada para salas limpias de grado A y B
  • Excelente compatibilidad de materiales y no dañará los materiales comunes de salas limpias
  • Las bolsas dobles/individuales ayudan a facilitar la desinfección de la transferencia a la sala limpia
  • El tapón de empuje/extracción de 0,9 l evita las gotas, lo que reduce el riesgo de inhalación y se puede aplicar fácilmente a un paño o herramienta de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante, esterilizante y limpiador esporicida para salas limpias
Formulario Líquido
pH No aplicable
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Peróxido de hidrógeno y ácido peracético
Concentración RTU
Desechables Uso limitado
filtradas por Sin filtrar
Inflamable No
Volumen (métrico) 0,9 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PeridoxRTU
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, hydrogen peroxide