Learn More
Periodic Acid, ACS Reagent, 99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Aspecto | Powder or Crystals |
Nombre del producto químico o material | Periodic acid |
Color | White |
Punto de fusión | 122°C |
Envase | Glass Bottle |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3085 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.94g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |