Learn More
Ácido periódico (cristales blancos a amarillos pálidos o polvo blanco), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
Periodic Acid is used to decompose organic compounds.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Periodic Acid |
pH | 1 |
Color | White |
Punto de fusión | 122°C |
Densidad | 1.4 g/cm3 |
Metales pesados (como Pb) | 0.005% max. |
Identificación | Pass Test |
Envase | Poly Bottle |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Periodic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.