Learn More
Invitrogen™ Periostin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHPOSTN
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Periostin ELISA quantitates Hu Periostin in human serum,plasma,or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PN. Principle of the method The Human Periostin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples,standards,or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody,a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La periostina (PN), también designada factor 2 específico del osteoblasto (OSF-2), es una proteína ligada a disulfuro originalmente aislada como factor específico del osteoblasto. La periostina es una proteína secretada que une a heparina y funciona como ligando para las integrinas alfa(V)beta(3) y alfa(V)beta(5). En los preosteoblastos, la periostina actúa como una molécula de adhesión celular y desempeña un papel en el reclutamiento, la propagación y la fijación del osteoblasto. La periostina se detecta principalmente en el tracto gastrointestinal inferior, la aorta, el estómago, la placenta, el útero y los tejidos mamarios, pero está regulada en los tumores epiteliales ováricos y sobreexpresada en el cáncer de mama. La expresión de periostina se incrementa con la proteína morfogenética ósea (BMP2) y el factor de crecimiento transformador β 1(TGF β 1). La periostina contiene una secuencia de señales típica, seguida de un dominio rico en cisteína, un dominio repetido cuádruple, que muestra homología con la proteína de insecto fasciclina, y un dominio de C-terminal.Especificaciones
Q15063 | |
80 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
10631 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Matriz extracelular y adhesión celular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
0,082-60 ng/ml | |
De 80 pg/ml a 60 ng/ml | |
Biotina | |
Estructura celular y proteínas de orgánulos | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta periostina humana. Otras especies no determinadas. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
OSF-2,OSF2,PDLPOSTN,PN | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP11-412K4.1, OSF-2, OSF2, PDLPOSTN, PN, periostina | |
1 h 20 min |