Descripción
Características
- Flujo de baja pulsación de 0,6 a 500 ml/h,
- Placa de presión automática para facilitar los cambios de tubos
- Funciones de flujo máximo e inverso
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 1 |
| Incluye | 2 Cada tubo de silicona de 1 mm, 2,1 mm, 3,1 mm de DI, 6 conectores de tubos, guía de caudal, llave Allen de 3 mm, fusible de junta tórica y fusible, varilla de soporte/P |
| Tipo | Peristaltic Pump |