Learn More
Watson-Marlow Accionamiento serie 120 con cabezal de bomba
Bombas de laboratorio pequeñas y apilables para manipular fluidos valiosos y delicados sin contaminación. Ahorre espacio valioso en salas limpias, LAF y armarios de seguridad biológica.
Marca: Watson-Marlow 010.6131.DA0
4092.91 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bombas peristálticas capaces de manejar caudales de 0,6 μl/min a 8000 litros/hora y manejar presiones de hasta 7 bar (100 psi).
- Variadores de velocidad fijos y mecánica o electrónicamente variables, incluidas las versiones ATEX.
- Elementos LoadSure™ que garantizan la correcta carga de los tubos.
- Caudales precisos y repetibles.
- Bombeo sin contaminación
- Fácil de instalar, utilizar y mantener.
- Prácticamente no necesita mantenimiento: sin cierres caros, válvulas, diafragmas ni rotores con fugas, obstrucciones o corrosión.
Especificaciones
LED | |
De 1 a 200 rpm | |
120S/DV |
De 0,001 a 170 ml/min a 30 psi | |
Manual | |
Cabezal de bomba con tapa abatible 114DV |