Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para bomba peristáltica para sistemas de ICP-MS de las series iCAP™ Q/Qnova
Esta gama de tubos para bombas peristálticas Thermo Scientific™, con un diseño que les confiere durabilidad y garantiza su idoneidad para lo que los necesite, está disponible para que complete sus aplicaciones de ICP-MS y sus matrices de muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 1320110
Detalles adicionales : Peso : 0.03500kg
Descripción
Complete sus aplicaciones y matrices de muestras con esta amplia gama de tubos para bombas peristálticas Thermo Scientific™ para sistemas de ICP-MS de las series Thermo Scientific™ iCAP™ Q/Qnova, con un diseño que les confiere durabilidad y garantiza su idoneidad para lo que los necesite.
Seleccione consumibles de gran calidad para obtener mayores rendimientosElija uno de los siguientes tubos para bombas peristálticas:
- Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,508, naranja/amarillo, de PVC
- Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,381, naranja/verde, de PVC
- Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,762, negro/negro, de PVC
- Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,254, naranja/azul, de PVC
- Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 1,295, gris/gris, de Santoprene
- Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 3,175, negro/blanco, de Santoprene
Especificaciones
Tubo para bombas peristálticas | |
Santoprene, diá. 1,295, gris/gris | |
Sistemas ICP-MS iCAP de la serie Q/Qnova |