Learn More
Axygen™ Puntas robóticas multisonda PerkinElmer™ Janus™ &
Intervalos de volumen de 20 a 200 μl
Marca: Axygen™ RRP-20-C-R-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- En gradilla
- Hay disponibles puntas de color negro y transparente
- Con detección de nivel de líquido
- Puntas no estériles y preesterilizadas
- Insertos de color de gradilla azul, rojo y verde
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
20 μL | |
Clear | |
Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos | |
Automation, Round | |
Polipropileno |
Estéril | |
Autoclavable | |
Rack | |
PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head |
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas multisonda PerkinElmer™ Janus™ & > Sterile; Clear; Racked; 20μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido