Learn More
Axygen™ Puntas robóticas multisonda PerkinElmer™ Janus™ &
Intervalos de volumen de 20 a 200 μl
Marca: Axygen™ RRF-175-C-R-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- En gradilla
- Hay disponibles puntas de color negro y transparente
- Con detección de nivel de líquido
- Puntas no estériles y preesterilizadas
- Insertos de color de gradilla azul, rojo y verde
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
175 μl | |
Estéril | |
Rojo | |
Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polietileno |
Con filtro | |
Transparente | |
Autoclavable | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan, cabezal de 1, 4, 8 |
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas multisonda PerkinElmer™ Janus™ & > Polipropileno transparente; 10 gradillas/paquete, 5 cajas; 175 μl; con filtro, estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido