Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
197.00€ - 1015.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12914031
|
Trajan Scientific and Medical™
09209225 |
25/paq. |
1015.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10309142
|
Trajan Scientific and Medical™
092059 |
5/paq. |
197.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with PerkinElmer instruments