Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.32mm ID
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.32mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
Marca: Macherey-Nagel™ 723296.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
- Las columnas tienen un diámetro interior de 0,32 mm y un diámetro exterior de 0,5 mm, con opciones de película de 0,25 μm, 0,35 μm y 0,50 μm de grosor
- Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm y 60 m
- Temperatura máxima:
- 220°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
- 240 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
- Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
0,32 mm | |
Columna capilar para GC | |
Fase polar | |
220 °C (largo plazo), 240 °C (en programa de temperatura) | |
0,5 μm | |
Polietilenglicol 20 000 Da |
G16 | |
0,5 mm | |
CW 20 M Permabond™ | |
GC, Soluciones acuosas | |
25 m | |
1 unidad |