Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723344.50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
De 220 °C a 240 °C | |
50 m | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
FFAP Permabond™ | |
GC, Ácidos carboxílicos libres | |
0,5 μm | |
FFAP Permabond™ |