Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 723180.20
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10236801
  • 559.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
0,4 mm
0,1 mm
G25, G35
De 220 °C a 240 °C
20 m
1 unidad
Columna capilar para GC
FFAP Permabond™
GC, Ácidos carboxílicos libres
0,1 μm
FFAP Permabond™