Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 723344.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
De 220 °C a 240 °C | |
25 m | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
FFAP Permabond™ | |
Cromatografía de gases (GC), Ácidos carboxílicos libres | |
0,5 μm | |
FFAP Permabond™ |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™ > Longitud: 25 m; DI: 0,32 mm, grosor de la película: 0.5um
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido