Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Código de producto. 10586501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10586501
Marca: Macherey-Nagel™ 723181.10
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria FFAP Permabond™
Tipo USP G25, G35
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ácidos carboxílicos libres, Ácidos carboxílicos libres
Intervalo de temperatura De 220 °C a 240 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 10 m
Material de embalaje FFAP Permabond™
Cantidad 1 unidad