Learn More
Microspec™ Rotuladores permanentes
Disponible con punta afilada o punta redonda
29.95€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado |
Cantidad | 10 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16624852
|
Microspec™
Z1 |
Punta afilada |
29.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16634852
|
Microspec™
Z2 |
Punta redonda |
29.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- 10 rotuladores
- Permanente
- Disponible con punta afilada o punta redonda
- Logotipo de Microspec
Especificaciones
Blanco | |
Etiquetado | |
10 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Microspec™ Rotuladores permanentes