Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
58.55€ - 86.90€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17861609
|
Brady™
173903 |
1 x 1.9 in. | 25.4 mm |
86.90€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17831649
|
Brady™
173695 |
0.25 x 1.1 in. | 6.35 mm |
58.55€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
No | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm |